3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7457-1G OR7457-250MG OR7457-5G
APOSOR7457-1GEA 109 EUR
APOSOR7457-1G APOSOR7457-250MG APOSOR7457-5G
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,248 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424619
Núm. CAS: 209863-09-2