4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
OR7459-1G OR7459-250MG
APOSOR7459-1GEA 92.8 EUR
APOSOR7459-1G APOSOR7459-250MG
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424627
Núm. CAS: 118350-17-7