Ácido 4'-metoxibifenil-2-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7466-250MG
OR7466-100MG
APOSOR7466-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR7466-250MG
APOSOR7466-100MG
Ácido 4'-metoxibifenil-2-carboxílico
Ácido 4'-metoxibifenil-2-carboxílico
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426469 Núm. CAS: 18110-71-9 |