5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid Pinacol ester
OR7474-25G
APOSOR7474-25GEA 74.1 EUR
APOSOR7474-25G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Remainder pinacol
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,06 g/mol
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094689
Núm. CAS: 338998-93-9