5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₄
Pto. de fusión: 182…186 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03937477
Núm. CAS: 52938-99-5