Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7486-1G OR7486-5G
APOSOR7486-1GEA 168 EUR
APOSOR7486-1G APOSOR7486-5G
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039111
Núm. CAS: 400747-22-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III