1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 132 EUR
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 221…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570552
Núm. CAS: 192948-09-7