4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Amino-4'-methylbiphenyl hydrochloride

OR7492-100MG OR7492-500MG
APOSOR7492-100MGEA 164 EUR
APOSOR7492-100MG APOSOR7492-500MG
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₄ClN
MW: 219,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656008
Núm. CAS: 1204-43-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR