Cloruro de 1-naftoílo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 58.4 EUR
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
Cloruro de 1-naftoílo 98%
Cloruro de 1-naftoílo
Formula: C₁₁H₇ClO
Pto. Ebullición: 190 °C/35mmHg
Pto. de fusión: 16…19 °C
Densidad: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004002
Núm. CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II