3-Allylsalicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-AllylSalicylaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR7500T-1G
OR7500T-5G
APOSOR7500T-1GEA
75.7
EUR
APOSOR7500T-1G
APOSOR7500T-5G
3-Allylsalicylaldehyde
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.19 g/mol Pto. de fusión: 45 °C Densidad: 1.099 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 106.7 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037364 Núm. CAS: 24019-66-7 |