3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 288 EUR
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 76…80 °C/0,3mmHg
Densidad: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001929
Núm. CAS: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III