4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7513-1G OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA 139 EUR
APOSOR7513-1G APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258938
Núm. CAS: 36393-42-7