Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, Methyl 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR7530-1G OR7530-5G
APOSOR7530-1GEA 64.2 EUR
APOSOR7530-1G APOSOR7530-5G
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039123
Núm. CAS: 70916-89-1