6-Bromo-1-hexeno 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7533-100G OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA 0 EUR
APOSOR7533-100G APOSOR7533-25G
6-Bromo-1-hexeno 96%
6-Bromo-1-hexeno
Formula: C₆H₁₁Br
Pto. Ebullición: 47…51 °C/16mmHg
Densidad: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000269
Núm. CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III