Bromuro de plata
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Argentous bromide
OR7534-5G OR7534-100G OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7534-5G APOSOR7534-100G APOSOR7534-25G
Bromuro de plata
Bromuro de plata
Formula: AgBr
MW: 187.77 g/mol
Pto. Ebullición: 1300
Pto. de fusión: 432 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003398
Núm. CAS: 7785-23-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Índice Merck: 12,08649