Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
OR7538-100G OR7538-25G OR7538-5G
APOSOR7538-100GEA 111 EUR
APOSOR7538-100G APOSOR7538-25G APOSOR7538-5G
Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico 97%
Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₆Br₂O₃
Pto. de fusión: 251…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046367
Núm. CAS: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7