1-Bromononano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Nonyl bromide
OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 89.9 EUR
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromononano 98%
1-Bromononano
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
MW: 207.15 g/mol
Pto. Ebullición: 200…201 °C
Pto. de fusión: -29
Densidad: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000278
Núm. CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2