p-Tolilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Tolilhidrazina clorhidrato, 4-Metilfenilhidracinio cloruro, 4-Metilfenilhidrazina clorhidrato
OR7543-100G OR7543-500G
APOSOR7543-100GEA 174 EUR
APOSOR7543-100G APOSOR7543-500G
p-Tolilhidracinio cloruro 98%
p-Tolilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Pto. de fusión: 215…218 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012940
Núm. CAS: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III