3-Butin-2-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: But-3-yn-2-one
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 168 EUR
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
3-Butin-2-ona 98%
3-Butin-2-ona
Formula: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Pto. Ebullición: 84…86 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008775
Núm. CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II