2-Bromo-3-metoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7550-10G OR7550-1G OR7550-5G
APOSOR7550-10GEA 60.9 EUR
APOSOR7550-10G APOSOR7550-1G APOSOR7550-5G
2-Bromo-3-metoxipiridina
2-Bromo-3-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. de fusión: 45…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570896
Núm. CAS: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9