3,5-Dicloro-4-piridona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7551-1G OR7551-5G
APOSOR7551-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G
3,5-Dicloro-4-piridona
3,5-Dicloro-4-piridona
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Pto. de fusión: 325 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051673
Núm. CAS: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5