1-Cloro-2-etinilbenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 186 EUR
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
1-Cloro-2-etinilbenceno 98%
1-Cloro-2-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Cl
Pto. Ebullición: 82 °C/12mmHg
Densidad: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00269951
Núm. CAS: 873-31-4