3-Hidroxipiridina-2-carbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cyano-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxypicolinonitrile
OR7552-1G OR7552-5G OR7552-25G
APOSOR7552-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7552-1G APOSOR7552-5G APOSOR7552-25G
3-Hidroxipiridina-2-carbonitrilo
3-Hidroxipiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646135
Núm. CAS: 932-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III