Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 185 EUR
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico 98%
Ácido naftaleno-2,6-dicarboxílico
Formula: C₁₂H₈O₄
MW: 216.19 g/mol
Pto. Ebullición: 422
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004105
Núm. CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0