3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7576-10G OR7576-100G
APOSOR7576-10GEA 183 EUR
APOSOR7576-10G APOSOR7576-100G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171551
Núm. CAS: 13432-81-0
UN: 3261
ADR: 8,III