3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-tert-butylpyrazole
OR7580-1G OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA 0 EUR
APOSOR7580-1G APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₃N₃
MW: 139,20 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067987
Núm. CAS: 82560-12-1