4-Bromoestireno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-vinylbenzene
OR7587-25G OR7587-5G OR7587-100G
APOSOR7587-25GEA 48 EUR
APOSOR7587-25G APOSOR7587-5G APOSOR7587-100G
4-Bromoestireno 95%
4-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 88…89 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 44350 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000110
Núm. CAS: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6