1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 161 EUR
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Formula: C₄H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051519
Núm. CAS: 1190-92-7