4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Thien-3-yl)benzaldehyde
OR7592-100MG OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR7592-100MG APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₈OS
MW: 188,25 g/mol
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039151
Núm. CAS: 157730-74-0