3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
OR7595-25G OR7595-100G
APOSOR7595-25GEA 179 EUR
APOSOR7595-25G APOSOR7595-100G
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041687
Núm. CAS: 23418-85-1