Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR7600-5G
APOSOR7600-5GEA 91.5 EUR
APOSOR7600-5G
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659034
Núm. CAS: 67625-37-0