4-Cyanopiperidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7602-1G OR7602-5G
APOSOR7602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7602-1G APOSOR7602-5G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Formula: C₆H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 121…123 °C/30mmHg
Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05022468
Núm. CAS: 4395-98-6