4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7605-25G OR7605-5G OR7605-100G
APOSOR7605-25GEA 24.8 EUR
APOSOR7605-25G APOSOR7605-5G APOSOR7605-100G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Formula: C₁₀H₈BrNO
Pto. de fusión: 252 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426152
Núm. CAS: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8,III