1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-6,6-dimethylhept-2-en-4-yne
OR7607-25G OR7607-5G OR7607-100G
APOSOR7607-25GEA 29 EUR
APOSOR7607-25G APOSOR7607-5G APOSOR7607-100G
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Formula: C₉H₁₃Cl
MW: 156,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039160
Núm. CAS: 126764-17-8