2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 365 EUR
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Formula: C₁₀H₁₅BrN₄O
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452782
Núm. CAS: 849021-42-7