4-(Aminomethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR7611-5G
OR7611-25G
OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA
21.9
EUR
APOSOR7611-5G
APOSOR7611-25G
APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Formula:
C₇H₉NO Pto. de fusión: 116…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19690971 Núm. CAS: 696-60-6 UN: 3259 ADR: 8,III |