6-Hidroxiindol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: IMEXINE OBA, 6-Hidroxi-1H-indol
OR7612-5G OR7612-1G OR7612-250MG
APOSOR7612-5GEA 190 EUR
APOSOR7612-5G APOSOR7612-1G APOSOR7612-250MG
6-Hidroxiindol 95%
6-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00152101
Núm. CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III