7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7615-1G OR7615-5G OR7615-25G
APOSOR7615-1GEA 136 EUR
APOSOR7615-1G APOSOR7615-5G APOSOR7615-25G
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin
Formula: C₁₄H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941327
Núm. CAS: 386704-10-5