Ácido 2-cloro-4-piridinborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
OR7616-25G OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA 272 EUR
APOSOR7616-25G APOSOR7616-5G
Ácido 2-cloro-4-piridinborónico, pinacol éster 97%
Ácido 2-cloro-4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039870
Núm. CAS: 458532-84-8