6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR7622-1G OR7622-5G OR7622-10G
APOSOR7622-1GEA 365 EUR
APOSOR7622-1G APOSOR7622-5G APOSOR7622-10G
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 46 °C/0,11mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426051
Núm. CAS: 195044-13-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR