2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 112 EUR
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₅NO
MW: 201,27 g/mol
Pto. de fusión: 224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01241608
Núm. CAS: 29957-81-1