2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7627-25G OR7627-5G OR7627-1G
APOSOR7627-25GEA 957 EUR
APOSOR7627-25G APOSOR7627-5G APOSOR7627-1G
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₆ClNO₄
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216498
Núm. CAS: 205744-82-7