2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7628-25G OR7628-5G OR7628-1G
APOSOR7628-25GEA 0 EUR
APOSOR7628-25G APOSOR7628-5G APOSOR7628-1G
2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde 95+%
2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde
Formula: C₉H₇ClO₂
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261887
Núm. CAS: 74963-16-9