Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR7630-1G OR7630-5G
APOSOR7630-1GEA 147 EUR
APOSOR7630-1G APOSOR7630-5G
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Formula: C₇H₈N₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00489772
Núm. CAS: 370077-73-9