4-Amino-3-bromobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7631-100G OR7631-25G
APOSOR7631-100GEA 109 EUR
APOSOR7631-100G APOSOR7631-25G
4-Amino-3-bromobenzonitrilo
4-Amino-3-bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 106…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861386
Núm. CAS: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III