2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7634-1G OR7634-250MG
APOSOR7634-1GEA 143 EUR
APOSOR7634-1G APOSOR7634-250MG
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde
Formula: C₉H₇ClO₃
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426060
Núm. CAS: 849021-39-2