2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7636-25G OR7636-5G OR7636-1G
APOSOR7636-25GEA 1260 EUR
APOSOR7636-25G APOSOR7636-5G APOSOR7636-1G
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261891
Núm. CAS: 849936-29-4