1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7637-1G OR7637-250MG
APOSOR7637-1GEA 29 EUR
APOSOR7637-1G APOSOR7637-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00745294
Núm. CAS: 38292-40-9