2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7638-1G OR7638-5G
APOSOR7638-1GEA 185 EUR
APOSOR7638-1G APOSOR7638-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426048
Núm. CAS: 849021-19-8