2-Cloro-m-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
OR7643-100G OR7643-25G OR7643-500G
APOSOR7643-100GEA 219 EUR
APOSOR7643-100G APOSOR7643-25G APOSOR7643-500G
2-Cloro-m-xileno 99%
2-Cloro-m-xileno
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 182…183 °C
Pto. de fusión: -35
Densidad: 1.053 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000565
Núm. CAS: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4